1-(3-Chlorophenyl)ethanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3-Chlorophenyl)ethan-1-amine
OR951752-5G
APOSOR951752-5GEA
277
EUR
APOSOR951752-5G
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine 98%
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine
Formel:
C₈H₁₀ClN Molecular Weight: 155,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05215231 CAS-Nummer: 24358-43-8 |