5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951851-1G
OR951851-5G
APOSOR951851-1GEA
94.4
EUR
APOSOR951851-1G
APOSOR951851-5G
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₄H₅ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445357 CAS-Nummer: 1192-81-0 |