6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951947-1G OR951947-5G
APOSOR951947-1GEA 161 EUR
APOSOR951947-1G APOSOR951947-5G
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
6-(Dimethylamino)nicotinic acid
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07357408
CAS-Nummer: 82846-28-4