4-Brom-6-chlor-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR951968-10G OR951968-1G OR951968-5G
APOSOR951968-10GEA 226 EUR
APOSOR951968-10G APOSOR951968-1G APOSOR951968-5G
4-Brom-6-chlor-1H-indazol 98%
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molecular Weight: 231,4800 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07781352
CAS-Nummer: 885519-03-9