1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951989-1G OR951989-5G
APOSOR951989-1GEA 219 EUR
APOSOR951989-1G APOSOR951989-5G
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine 96%
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine
Formel: C₆H₈ClNS
Molecular Weight: 161,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05215241
CAS-Nummer: 214759-44-1