2,6-Dinitro-4-methylanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9520-1G OR9520-5G OR9520-25G
APOSOR9520-1GEA 84.1 EUR
APOSOR9520-1G APOSOR9520-5G APOSOR9520-25G
2,6-Dinitro-4-methylanisol
2,6-Dinitro-4-methylanisol
Formel: C₈H₈N₂O₅
Schmelzpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192097
CAS-Nummer: 29455-11-6
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II