1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952041-10G
OR952041-1G
OR952041-5G
APOSOR952041-10GEA
964
EUR
APOSOR952041-10G
APOSOR952041-1G
APOSOR952041-5G
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07345525 CAS-Nummer: 540490-54-8 |