Benzylpropylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Benzylpropan-1-amine
OR952076-10G
OR952076-1G
OR952076-5G
APOSOR952076-10GEA
502
EUR
APOSOR952076-10G
APOSOR952076-1G
APOSOR952076-5G
Benzylpropylamine 98%
Benzylpropylamine
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015197 CAS-Nummer: 2032-33-9 |