4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9521-100G OR9521-25G OR9521-10G
APOSOR9521-100GEA 154 EUR
APOSOR9521-100G APOSOR9521-25G APOSOR9521-10G
4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin 97%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006107
CAS-Nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6