Isopropyl-(2Z)-3-amino-2-butenoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Isopropyl 3-Aminocrotonate, Isopropyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Aminocrotonic acid Isopropyl ester, Isopropyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Amino-2-butenoic acid Isopropyl ester
OR952106-500G
APOSOR952106-500GEA
125
EUR
APOSOR952106-500G
Isopropyl-(2Z)-3-amino-2-butenoat 95%
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,1836 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134272 CAS-Nummer: 14205-46-0 |