1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR952122-1G
OR952122-250MG
APOSOR952122-1GEA
425
EUR
APOSOR952122-1G
APOSOR952122-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09859114 CAS-Nummer: 1020056-33-0 |