(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952187-10G
OR952187-1G
OR952187-5G
APOSOR952187-10GEA
928
EUR
APOSOR952187-10G
APOSOR952187-1G
APOSOR952187-5G
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol
Formel:
C₇H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11052844 CAS-Nummer: 937202-11-4 |