(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952220-1G OR952220-250MG
APOSOR952220-1GEA 134 EUR
APOSOR952220-1G APOSOR952220-250MG
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol 95%
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690252
CAS-Nummer: 199590-00-6