3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952268-1G
OR952268-250MG
APOSOR952268-1GEA
52.2
EUR
APOSOR952268-1G
APOSOR952268-250MG
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol
Formel:
C₅H₃ClN₂O₃ Molecular Weight: 174.54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044290 CAS-Nummer: 31872-64-7 |