2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952281-1G OR952281-250MG
APOSOR952281-1GEA 632 EUR
APOSOR952281-1G APOSOR952281-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375374
CAS-Nummer: 66909-34-0