1-Chlor-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-2,5-dimethyl-4-nitrobenzene
OR9524-25G
OR9524-1G
OR9524-5G
APOSOR9524-25GEA
352
EUR
APOSOR9524-25G
APOSOR9524-1G
APOSOR9524-5G
1-Chlor-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzol
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Schmelzpunkt: 78…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00087057 CAS-Nummer: 34633-69-7 |