6-Methoxy-2-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
OR952419-25G OR952419-5G
APOSOR952419-25GEA 870 EUR
APOSOR952419-25G APOSOR952419-5G
6-Methoxy-2-naphthol 95%
6-Methoxy-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174.2000 g/mol
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00088677
CAS-Nummer: 5111-66-0