Ethyl-2-chlor-6-methylisonicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, Ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
OR952499-1G
OR952499-5G
APOSOR952499-1GEA
63.8
EUR
APOSOR952499-1G
APOSOR952499-5G
Ethyl-2-chlor-6-methylisonicotinat 95%
Ethyl-2-chlor-6-methylisonicotinat
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199.64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09842151 CAS-Nummer: 3998-88-7 |