N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952514-1G OR952514-250MG
APOSOR952514-1GEA 451 EUR
APOSOR952514-1G APOSOR952514-250MG
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235134
CAS-Nummer: 540497-47-0