1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952532-1G
OR952532-250MG
OR952532-5G
APOSOR952532-1GEA
284
EUR
APOSOR952532-1G
APOSOR952532-250MG
APOSOR952532-5G
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₅NO Molecular Weight: 165.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06380317 CAS-Nummer: 18870-77-4 |