Pseudopelletierine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
OR952553-1G
OR952553-5G
APOSOR952553-1GEA
53.8
EUR
APOSOR952553-1G
APOSOR952553-5G
Pseudopelletierine 95%
Pseudopelletierine
Formel:
C₉H₁₅NO Molecular Weight: 153,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078161 CAS-Nummer: 552-70-5 |