7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR952561-1G OR952561-25G OR952561-5G
APOSOR952561-1GEA 21.9 EUR
APOSOR952561-1G APOSOR952561-25G APOSOR952561-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₁BrClN
Molecular Weight: 248.5500 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094742
CAS-Nummer: 220247-73-4