3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrrole-1-propionic Acid
OR952599-10G
OR952599-1G
OR952599-5G
APOSOR952599-10GEA
864
EUR
APOSOR952599-10G
APOSOR952599-1G
APOSOR952599-5G
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139.16 g/mol Schmelzpunkt: 59…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844729 CAS-Nummer: 89059-06-3 |