7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Ethylisatin
OR952606-1G OR952606-5G
APOSOR952606-1GEA 212 EUR
APOSOR952606-1G APOSOR952606-5G
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047222
CAS-Nummer: 79183-65-6