7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952616-1G OR952616-5G OR952616-10G
APOSOR952616-1GEA 49.3 EUR
APOSOR952616-1G APOSOR952616-5G APOSOR952616-10G
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,1897 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08063887
CAS-Nummer: 58196-33-1