1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethylpyrazole-3-carboxylic Acid
OR952629-5G
APOSOR952629-5GEA 136 EUR
APOSOR952629-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02090832
CAS-Nummer: 400755-44-4