2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methoxy-2-methylpropionic Acid
OR952689-1G
OR952689-5G
OR952689-10G
APOSOR952689-1GEA
82.8
EUR
APOSOR952689-1G
APOSOR952689-5G
APOSOR952689-10G
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD07787581 CAS-Nummer: 13836-62-9 |