2-Anilinopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Phenylpyridin-2-amine
OR952715-25G
APOSOR952715-25GEA 183 EUR
APOSOR952715-25G
2-Anilinopyridine 98%
2-Anilinopyridine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Molecular Weight: 170,215 g/mol
Siedepunkt: 205…206 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 106…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006248
CAS-Nummer: 6631-37-4