8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR952727-1G
OR952727-250MG
APOSOR952727-1GEA
209
EUR
APOSOR952727-1G
APOSOR952727-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Formel:
C₁₀H₉ClO Molecular Weight: 180.64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796577 CAS-Nummer: 68449-32-1 |