1-Ethylbenzotriazol-5-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Ethyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
OR952731-1G
OR952731-250MG
APOSOR952731-1GEA
364
EUR
APOSOR952731-1G
APOSOR952731-250MG
1-Ethylbenzotriazol-5-carbonsäure 98%
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₉N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05270868 CAS-Nummer: 691363-31-2 |