4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR952757-1G OR952757-25G OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA 27.7 EUR
APOSOR952757-1G APOSOR952757-25G APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₅BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 200…220 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00463988
CAS-Nummer: 84547-86-4