6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-6-chlorobenzoxazole
OR952811-5G
APOSOR952811-5GEA 95.7 EUR
APOSOR952811-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel: C₇H₅ClN₂O
Molecular Weight: 168.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01664218
CAS-Nummer: 52112-68-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable