2-(4-Methylphenoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952890-1G OR952890-5G
APOSOR952890-1GEA 219 EUR
APOSOR952890-1G APOSOR952890-5G
2-(4-Methylphenoxy)aniline 98%
2-(4-Methylphenoxy)aniline
Formel: C₁₃H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035923
CAS-Nummer: 20927-98-4