1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Beta-tetralone
OR952909-5G
APOSOR952909-5GEA 0 EUR
APOSOR952909-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon) 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon)
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001727
CAS-Nummer: 530-93-8