2-Phenylisobuttersäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-2-phenylpropansäure
OR952994-500G
APOSOR952994-500GEA 102 EUR
APOSOR952994-500G
2-Phenylisobuttersäure 98%
2-Phenylisobuttersäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014332
CAS-Nummer: 826-55-1