4-Ethoxy-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9530-5G
APOSOR9530-5GEA
58
EUR
APOSOR9530-5G
4-Ethoxy-3-nitropyridin 97%
4-Ethoxy-3-nitropyridin
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molecular Weight: 168,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234959 CAS-Nummer: 1796-84-5 |