1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(m-Tolyl)cyclopropanamine, 1-(p-tolyl)cyclopropanamine
OR953037-1G OR953037-250MG
APOSOR953037-1GEA 517 EUR
APOSOR953037-1G APOSOR953037-250MG
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamin 95%
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamin
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07374481
CAS-Nummer: 503417-30-9