3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(1-Pyrazolyl)propionic Acid
OR953062-1G OR953062-5G
APOSOR953062-1GEA 55.1 EUR
APOSOR953062-1G APOSOR953062-5G
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01822327
CAS-Nummer: 89532-73-0