3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Methylsulphonyl)propan-1-ol
OR953133-10G
OR953133-1G
OR953133-5G
APOSOR953133-10GEA
95.7
EUR
APOSOR953133-10G
APOSOR953133-1G
APOSOR953133-5G
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol
Formel:
C₄H₁₀O₃S Molecular Weight: 138,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01696727 CAS-Nummer: 2058-49-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |