Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953168-10G OR953168-1G OR953168-5G
APOSOR953168-10GEA 754 EUR
APOSOR953168-10G APOSOR953168-1G APOSOR953168-5G
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01755876
CAS-Nummer: 28920-67-4