2,5-Dichlor-α-methylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953205-25G
APOSOR953205-25GEA 111 EUR
APOSOR953205-25G
2,5-Dichlor-α-methylbenzylalkohol 95%
2,5-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Molecular Weight: 191,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021861
CAS-Nummer: 1475-12-3