Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-Morpholinecarboxylate
OR953214-1G OR953214-250MG OR953214-5G
APOSOR953214-1GEA 168 EUR
APOSOR953214-1G APOSOR953214-250MG APOSOR953214-5G
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Methyl-3-morpholinecarboxylate
Formel: C₆H₁₁NO₃
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038676
CAS-Nummer: 126264-49-1