3-Amino-2-piperidinon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone, 2-Amino-delta-valerolactam
OR953224-1G
OR953224-25G
OR953224-5G
OR953224-0.8G
APOSOR953224-1GEA
60.9
EUR
APOSOR953224-1G
APOSOR953224-25G
APOSOR953224-5G
APOSOR953224-0.8G
3-Amino-2-piperidinon 96%
3-Aminopiperidin-2-one
Formel:
C5H10N2O Molecular Weight: 114,1457 g/mol Siedepunkt: 125…135 °C Schmelzpunkt: 49…52 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06809610 CAS-Nummer: 1892-22-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | 96% |