4-Oxocyclohexancarbonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Oxo-cyclohexanecarbonitrile
OR953285-5G
APOSOR953285-5GEA 145 EUR
APOSOR953285-5G
4-Oxocyclohexancarbonitril 96%
4-Oxocyclohexancarbonitril
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847831
CAS-Nummer: 34916-10-4