4-(2-Thienyl)buttersäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Thiophen-2-yl)butanoic acid
OR953352-100G OR953352-25G OR953352-5G
APOSOR953352-100GEA 864 EUR
APOSOR953352-100G APOSOR953352-25G APOSOR953352-5G
4-(2-Thienyl)buttersäure 97%
4-(2-Thienyl)buttersäure
Formel: C₈H₁₀O₂S
Molecular Weight: 170.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005463
CAS-Nummer: 4653-11-6