6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
OR953373-1G OR953373-5G
APOSOR953373-1GEA 150 EUR
APOSOR953373-1G APOSOR953373-5G
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 98%
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel: C₆H₅ClN₄
Molecular Weight: 168.59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00975127
CAS-Nummer: 7197-01-5