1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopropyl(phenyl)methanamine
OR953381-250MG OR953381-1G OR953381-5G
APOSOR953381-250MGEA 105 EUR
APOSOR953381-250MG APOSOR953381-1G APOSOR953381-5G
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05191945
CAS-Nummer: 23459-38-3