1-(2-Nitrophenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Nitro-alpha-methylbenzyl alcohol
OR953402-5G
APOSOR953402-5GEA 91.5 EUR
APOSOR953402-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol 95%
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683380
CAS-Nummer: 3205-25-2