2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
OR953411-10G OR953411-1G OR953411-5G
APOSOR953411-10GEA 822 EUR
APOSOR953411-10G APOSOR953411-1G APOSOR953411-5G
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 192.9876 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999133
CAS-Nummer: 37131-89-8