Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 4-formyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR953463-1G
APOSOR953463-1GEA 79.9 EUR
APOSOR953463-1G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03768340
CAS-Nummer: 179692-09-2